Learn More
Greiner Bio-One Asa de siembra estéril
Transfiere el inóculo para el sembrado por estría. Las asas de siembra estériles Greiner Bio-One™ son perfectas para la recuperación de un inóculo de un cultivo de microorganismos.
Marca: Greiner Bio-One 731101
Detalles adicionales : Peso : 2.59200kg
Descripción
- Asas flexibles para facilitar la recogida y la inoculación
- Esterilizadas mediante radiación
- Solo para investigación; no apta para su uso en procedimientos de diagnóstico, a menos que se indique lo contrario
Especificaciones
Sí | |
200 mm | |
Blanco | |
Uso en investigación |
Estéril | |
1 μl | |
2000/paq. |