Learn More
Greiner Bio-One Asa de siembra estéril
Transfiere el inóculo para el sembrado por estría. Las asas de siembra estériles Greiner Bio-One™ son perfectas para la recuperación de un inóculo de un cultivo de microorganismos.
208.00€ - 415.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 200 mm |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Color | Longitud (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Longitud (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10659021
|
Greiner Bio-One
731101 |
Blanco | 200 mm | 2000/paq. |
415.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10707682
|
Greiner Bio-One
731171 |
Azul | 200mm | 600/paq. |
258.00€
paquete de 600 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10342651
|
Greiner Bio-One
731181 |
Amarillo | 200 mm | 600/paq. |
208.00€
paquete de 600 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Asas flexibles para facilitar la recogida y la inoculación
- Esterilizadas mediante radiación
- Solo para investigación; no debe usarse en procedimientos diagnósticos, a menos que se indique lo contrario
Especificaciones
200 mm | |
Estéril | |
Sí |