Learn More
R&L Enterprises™ Gasa de alambre de acero
Proporciona una excelente sujeción para vasos de precipitados y otros artículos de vidrio durante el calentamiento en soportes de anillo y trípodes. La gasa de alambre de acero R&L Enterprises™ es de forma cuadrada y plana y está hecha de malla de acero.
Marca: R&L Enterprises™ 9076
Detalles adicionales : Peso : 0.25200kg
Descripción
- Bordes no deshilachados
- Resistente y duradero
- Excelente distribución de calor
Especificaciones
Centro cerámico | |
Cuadrada | |
10/Paq. | |
150 mm | |
150 mm |
150 x 150 mm | |
Gasa de alambre | |
Acero | |
No deshilachado |