Learn More
R&L Enterprises™ Gasa de alambre de acero
Proporciona una excelente sujeción para vasos de precipitados y otros artículos de vidrio durante el calentamiento en soportes de anillo y trípodes. La gasa de alambre de acero R&L Enterprises™ es de forma cuadrada y plana y está hecha de malla de acero.
16.35€ - 21.00€
Especificaciones
Centro de cerámica | Centro cerámico |
---|---|
Material | Acero |
Tipo | Gasa de alambre |
Bordes | No deshilachado |
Cantidad | 10/Paq. |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12958950
|
R&L Enterprises™
9075 |
125 x 125 mm |
16.35€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12968950
|
R&L Enterprises™
9076 |
150 x 150 mm |
21.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Ausencia de bordes rasgados
- Duradero y de larga duración
- Excelente distribución del calor
Especificaciones
Centro cerámico | |
Gasa de alambre | |
10/Paq. |
Acero | |
No deshilachado | |
Cuadrada |