Learn More
Fisherbrand™ Anillos de soporte de acero
Facilita la conexión sobre soportes de anillo. Los anillos de soporte de acero con varilla R&L Enterprises se fabrican con acero suave chapado.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.15120kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12986836
  • 13.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tubos con diámetro de 8 mm
  • Longitud de tubo de 140 mm
  • Anillos en una variedad de diámetros
Especificaciones
Especificaciones
Acero
150 mm
Anillo de soporte