Learn More
Fisherbrand™ Anillos de soporte de acero
Facilita la conexión sobre soportes de anillo. Los anillos de soporte de acero con varilla R&L Enterprises se fabrican con acero suave chapado.
13.00€ - 19.20€
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12388149
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
19.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12976836
|
Fisherbrand™
|
127 mm |
13.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12986836
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
13.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12956836
|
Fisherbrand™
|
70 mm |
13.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12946836
|
Fisherbrand™
|
50 mm |
13.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Tubos con diámetro de 8 mm
- Longitud de tubo de 140 mm
- Anillos en una variedad de diámetros
Especificaciones
Acero | |
Anillo de soporte |