Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de bloqueo StartingBlock™ (PBS)
Bloquee las membranas, placas y otras muestras con estas formulaciones de PBS o TBS listas para su uso de un bloqueador de proteínas especial para obtener un bloqueo no específico excepcional y una amplia compatibilidad.
57.00€ - 330.00€
Especificaciones
Tipo de producto | StartingBlock |
---|---|
Formulario | Mediciones |
Línea de productos | StartingBlock™ |
Blocking Agent | Proteína purificada única |
Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13414299
|
Thermo Scientific™
37578 |
Tampón de bloqueo StartingBlock (PBS), 100 ml |
57.00€
100 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10108313
|
Thermo Scientific™
37538 |
StartingBlock (PBS) Blocking Buffer, 1 L |
311.00€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13424299
|
Thermo Scientific™
37579 |
Tampón de bloqueo StartingBlock (TBS), 100 ml |
57.00€
100 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10371804
|
Thermo Scientific™
37542 |
StartingBlock (TBS) Blocking Buffer, 1 L |
314.00€
1 litro |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10270404
|
Thermo Scientific™
37539 |
StartingBlock T20 (PBS) Blocking Buffer, 1 L |
330.00€
1 litro |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10381804
|
Thermo Scientific™
37543 |
StartingBlock T20 (TBS) Blocking Buffer, 1 L |
330.00€
1 litro |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Los tampones bloqueantes Thermo Scientific™ StartingBlock son formulaciones de PBS y TBS de un bloqueador de proteínas patentado que proporciona un bloqueo no específico excepcional y una amplia compatibilidad con métodos de membrana (Western blot) y placas de 96 pocillos (ELISA).
Aunque ningún tampón bloqueante es ideal para cada situación experimental, es probable que obtenga excelentes resultados desde el principio con los tampones bloqueantes StartingBlock. Esto se debe a que el agente bloqueante funciona bien con una gama extremadamente amplia de anticuerpos y sistemas de ensayo. Nuestros científicos todavía tienen que encontrar una combinación de anticuerpos u otro sistema de sondeo de proteínas con el que el tampón bloqueante StartingBlock no sea compatible.Características destacadas:
Compatible con muchos sistemas de detección: Western blot, ELISA e IHC con sondas de anticuerpos o avidina/biotina (el bloqueador no contiene suero ni biotina)
Tiempos cortos de bloqueo: menos de 15 minutos para membranas de nitrocelulosa o PVDF, casi instantáneo para pocillos de microplacas de poliestireno
Lavar y volver a aplicar sondas sin volver a bloquear: los blots permanecen bloqueados incluso después del lavado con el tampón de lavado Thermo Scientific Restore (n.º de pieza 21059)
Alta relación señal:ruido: la formulación libre de biotina y proteína sérica contribuye a lograr relaciones señal/ruido de 10:1 a 20:1
Formatos prácticos: formulaciones 1X listas para su uso disponibles en PBS y TBS, con y sin detergente Tween™-20
Especificaciones
StartingBlock | |
StartingBlock™ | |
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. |
Mediciones | |
Proteína purificada única |