Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de bloqueo StartingBlock™ (PBS)
Bloquee las membranas, placas y otras muestras con estas formulaciones de PBS o TBS listas para su uso de un bloqueador de proteínas especial para obtener un bloqueo no específico excepcional y una amplia compatibilidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 37543
309.94 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.26800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10381804
  • 330.00€ / 1 litro
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los tampones bloqueantes Thermo Scientific™ StartingBlock son formulaciones de PBS y TBS de un bloqueador de proteínas patentado que proporciona un bloqueo no específico excepcional y una amplia compatibilidad con métodos de membrana (Western blot) y placas de 96 pocillos (ELISA).
Aunque ningún tampón de bloqueo es ideal para cada situación experimental, es probable que obtenga excelentes resultados desde el principio con los tampones de bloqueo StartingBlock. Esto se debe a que el agente de bloqueo funciona bien con una gama extremadamente amplia de anticuerpos y sistemas de ensayo. Nuestros científicos aún no han encontrado una combinación de anticuerpos u otro sistema de sondeo de proteínas en el que el tampón bloqueante StartingBlock no es compatible.
Características destacadas:
  • Compatible con muchos sistemas de detección: western blot, ELISA e IHC con sondas de anticuerpos o avidina/biotina (el bloqueador no contiene suero ni biotina)
  • Tiempos de bloqueo cortos: menos de 15 minutos para membranas de nitrocelulosa o PVDF, casi instantáneos para pocillos de microplacas de poliestireno
  • Las tiras y resondas sin rebloqueos: las transferencias permanecen bloqueadas incluso después de la extracción con el tampón de separación Thermo Scientific Restore (número de pieza 21059)
  • Relación señal:ruido alta: la formulación sin proteínas séricas ni biotina contribuye a lograr relaciones señal:ruido de 10:1 a 20:1
  • Formatos prácticos: formulaciones 1X disponibles listas para su uso en PBS y TBS, con y sin detergente Tween™-20
Especificaciones
Especificaciones
StartingBlock T20 (TBS) Blocking Buffer, 1 L
1L
ELISA, Western Blot
Formulación de proteínas exclusiva en solución salina tamponada con fosfato, pH 7,5, con Tween 20 al 0,05 %
TBST
Tras su recepción, almacenar a 4 °C.
Tampón de bloqueo (TBS) StartingBlock T20
Líquido
StartingBlock™
1X
Proteína purificada única