Learn More
Fisherbrand™ Tubos de andamiaje con tapones en los extremos
Proporciona una base resistente para la creación de andamiaje de laboratorio. Los tubos de andamiaje Fisherbrand™ con tapones en los extremos están fabricados en acero inoxidable duradero.
13.25€ - 45.45€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11592662
|
Fisherbrand™
|
1000 mm |
31.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11502672
|
Fisherbrand™
|
1500 mm |
45.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11582662
|
Fisherbrand™
|
250 mm |
13.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Aproximadamente 13 mm de diámetro
- Disponibles en diversas longitudes
- Encaja con conectores de andamiaje y adaptadores para pies Fisherbrand
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Tubo |