Learn More
Fisherbrand™ Tubos de andamiaje con tapones en los extremos
Proporciona una base resistente para la creación de andamiaje de laboratorio. Los tubos de andamiaje Fisherbrand™ con tapones en los extremos están fabricados en acero inoxidable duradero.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11592662
  • 31.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Aproximadamente 13 mm de diámetro
  • Disponibles en diversas longitudes
  • Encaja con conectores de andamiaje y adaptadores para pies Fisherbrand
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
1000 mm
Tubo