Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 400mm Dia., with Stainless-Steel Wire
Marca:  RETSCH 60.166.012500
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10417201
  • 432.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Acero inoxidable
Acero inoxidable
1 unidad
Tamiz de pruebas
Agitador de tamiz vibratorio AS 450
65 mm
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
400mm
12,5mm
ISO 3310/1
Con certificado de conformidad