Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 400mm Dia., with Stainless-Steel Wire
311.00€ - 710.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 400mm |
---|---|
Material del bastidor | Acero inoxidable |
Mesh Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10095031
|
RETSCH
60.166.001120 |
1,12mm |
311.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10136121
|
RETSCH
60.166.001180 |
1,18mm |
311.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10406621
|
RETSCH
60.166.001250 |
1,25mm |
311.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10680082
|
RETSCH
60.166.001400 |
1,4mm |
311.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10106221
|
RETSCH
60.166.001600 |
1,6mm |
311.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10630262
|
RETSCH
60.166.001800 |
1,8mm |
311.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10544302
|
RETSCH
60.166.010000 |
10 mm |
432.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10416621
|
RETSCH
60.166.001700 |
1,7mm |
311.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10239071
|
RETSCH
60.166.011200 |
11,2mm |
432.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10417201
|
RETSCH
60.166.012500 |
12,5mm |
432.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10545262
|
RETSCH
60.166.016000 |
16 mm |
432.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10014911
|
RETSCH
60.166.013200 |
13,2mm |
432.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10126461
|
RETSCH
60.166.019000 |
19 mm |
432.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10608761
|
RETSCH
60.166.001000 |
1 mm |
324.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10024911
|
RETSCH
60.166.014000 |
14 mm |
432.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10650452
|
RETSCH
60.166.018000 |
18 mm |
432.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10477191
|
RETSCH
60.166.002240 |
2,24mm |
311.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10487191
|
RETSCH
60.166.002360 |
2,36mm |
311.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10799122
|
RETSCH
60.166.002500 |
2,5mm |
311.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10044941
|
RETSCH
60.166.002800 |
2,8mm |
367.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10545452
|
RETSCH
60.166.020000 |
20 mm |
432.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10380382
|
RETSCH
60.166.025000 |
25 mm |
710.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10340432
|
RETSCH
60.166.026500 |
26,5mm |
480.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10044981
|
RETSCH
60.166.022400 |
22,4mm |
432.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10146651
|
RETSCH
60.166.028000 |
28 mm |
480.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10584112
|
RETSCH
60.166.002000 |
2 mm |
311.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10186501
|
RETSCH
60.166.003150 |
3,15mm |
367.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10630092
|
RETSCH
60.166.003350 |
3,35mm |
367.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10478151
|
RETSCH
60.166.003550 |
3,55mm |
367.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10005021
|
RETSCH
60.166.031500 |
31,5mm |
480.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10498921
|
RETSCH
60.166.035500 |
35,5mm |
480.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10288591
|
RETSCH
60.166.037500 |
37,5mm |
480.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10278731
|
RETSCH
60.166.004500 |
4,5mm |
367.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10760663
|
RETSCH
60.166.045000 |
45 mm |
480.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10004981
|
RETSCH
60.166.004750 |
4,75mm |
367.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10543342
|
RETSCH
60.166.004000 |
4 mm |
367.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10458921
|
RETSCH
60.166.005600 |
5,6mm |
367.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10197021
|
RETSCH
60.166.050000 |
50 mm |
480.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10155981
|
RETSCH
60.166.040000 |
40 mm |
480.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10610292
|
RETSCH
60.166.053000 |
53 mm |
496.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10770663
|
RETSCH
60.166.056000 |
56 mm |
496.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10116031
|
RETSCH
60.166.006300 |
6,3mm |
367.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10014981
|
RETSCH
60.166.005000 |
5 mm |
367.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10720473
|
RETSCH
60.166.006700 |
6,7mm |
367.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10176071
|
RETSCH
60.166.007100 |
7,1mm |
367.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10045051
|
RETSCH
60.166.008000 |
8 mm |
367.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10167121
|
RETSCH
60.166.063000 |
63 mm |
496.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10436621
|
RETSCH
60.166.009500 |
9,5mm |
367.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10330912
|
RETSCH
60.166.009000 |
9 mm |
367.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
400mm | |
Acero inoxidable | |
1 unidad | |
ISO 3310/1 | |
Con certificado de conformidad |
Acero inoxidable | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Tamiz de pruebas | |
Agitador de tamiz vibratorio AS 450 | |
65 mm |