Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200mm Dia., with Inspection Certificate
Marca:  RETSCH 60.231.000090
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10320672
  • 150.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Acero inoxidable
Acero inoxidable
1 unidad
Tamiz de pruebas
50 mm
Separación, fraccionamiento y determinación del tamaño de partículas
200mm
90 μm
ISO 3310/1 y ASTM E 11