Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200mm Dia., with Inspection Certificate
150.00€ - 153.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
---|---|
Material del bastidor | Acero inoxidable |
Mesh Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (aplicación) | Separación, fraccionamiento y determinación del tamaño de partículas |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10288971
|
RETSCH
60.231.000160 |
160 μm |
150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10513922
|
RETSCH
60.231.001000 |
1 mm |
153.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10680272
|
RETSCH
60.231.000200 |
200 μm |
150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15182433
|
RETSCH
60.231.000200 |
200 μm |
150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10176551
|
RETSCH
60.231.000315 |
315 μm |
150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10769512
|
RETSCH
60.231.000500 |
500 μm |
150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10380572
|
RETSCH
60.231.000630 |
630 μm |
153.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10320672
|
RETSCH
60.231.000090 |
90 μm |
150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
200mm | |
Acero inoxidable | |
1 unidad | |
ISO 3310/1 y ASTM E 11 |
Acero inoxidable | |
Separación, fraccionamiento y determinación del tamaño de partículas | |
Tamiz de pruebas | |
50 mm |