Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 25mmH, in Micrometer Pore Sizes with ASTM E 11
Marca:  RETSCH 60.123.000075
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10106461
  • 116.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Acero inoxidable
Acero inoxidable
1 unidad
Tamiz de pruebas
Agitador AS 200
25 mm
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
200mm
75 μm
ASTM E 11
Con certificado de conformidad