Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 25mmH, in Micrometer Pore Sizes with ASTM E 11
116.00€ - 830.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
---|---|
Material del bastidor | Acero inoxidable |
Mesh Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10024921
|
RETSCH
60.123.000106 |
106 μm |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10408541
|
RETSCH
60.123.000150 |
150 μm |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10427771
|
RETSCH
60.123.000125 |
125 μm |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10690262
|
RETSCH
60.123.000180 |
180 μm |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10629911
|
RETSCH
60.123.000025 |
25 μm |
431.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10739702
|
RETSCH
60.123.000250 |
250 μm |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10095041
|
RETSCH
60.123.000020 |
20 μm |
830.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10126601
|
RETSCH
60.123.000212 |
212 μm |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10390712
|
RETSCH
60.123.000300 |
300 μm |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10771233
|
RETSCH
60.123.000032 |
32 μm |
251.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10156311
|
RETSCH
60.123.000038 |
38 μm |
251.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10457001
|
RETSCH
60.123.000045 |
45 μm |
176.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10166311
|
RETSCH
60.123.000053 |
53 μm |
148.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10427581
|
RETSCH
60.123.000090 |
90 μm |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10721623
|
RETSCH
60.123.000063 |
63 μm |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10106461
|
RETSCH
60.123.000075 |
75 μm |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
200mm | |
Acero inoxidable | |
1 unidad | |
ASTM E 11 | |
Con certificado de conformidad |
Acero inoxidable | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Tamiz de pruebas | |
Agitador AS 200 | |
25 mm |