Learn More
Socorex™ Drenchers rectos de acero inoxidable
Utilice los drenchers rectos de acero inoxidable Socorex™ para la alimentación y dosificación de animales. Estas agujas de alimentación de acero inoxidable montadas con precisión son ideales para la administración de líquidos y son reutilizables, ya que son esterilizables en autoclave.
Marca: Socorex™ 376.16102S
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Acero inoxidable
- Varias longitudes para acomodarse a las necesidades de alimentación
- Esterilizable en autoclave
- Reutilizable
Especificaciones
Cánula de irrigación | |
Esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable | |
102 mm |