Learn More
Socorex™ Drenchers rectos de acero inoxidable
Utilice los drenchers rectos de acero inoxidable Socorex™ para la alimentación y dosificación de animales. Estas agujas de alimentación de acero inoxidable montadas con precisión son ideales para la administración de líquidos y son reutilizables, ya que son esterilizables en autoclave.
32.30€ - 61.70€
Especificaciones
Tipo de producto | Cánula de irrigación |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11888432
|
Socorex™
376.0925S |
25 mm |
41.40€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11838442
|
Socorex™
376.1251S |
51 mm |
61.70€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11878442
|
Socorex™
376.16102S |
102 mm |
32.30€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11873193
|
Socorex™
376.30203S |
203 mm |
49.25€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Acero inoxidable
- Varias longitudes para acomodarse a las necesidades de alimentación
- Esterilizable en autoclave
- Reutilizable
Especificaciones
Cánula de irrigación | |
Esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable |