Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Stainless-Steel GC Tubing
Features a smooth, clean bore for use in HPLC systems.
65.70€ - 180.00€
Especificaciones
Tipo | Tubos de cromatografía de acero inoxidable |
---|---|
Incluye | Orificio liso y cepillado |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15258723
|
Trajan Scientific and Medical™
0624173 |
3,1 mm | 2,2 mm | 2 m |
65.70€
2 metros |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15268723
|
Trajan Scientific and Medical™
062418 |
1,6 mm | 0,8 mm | 2 m |
65.70€
2 metros |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10572393
|
Trajan Scientific and Medical™
062406 |
0,80 mm | 0,50 mm | 25 m |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15248723
|
Trajan Scientific and Medical™
062416 |
1,6 mm | 0,8 mm | 10 m |
138.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10532013
|
Trajan Scientific and Medical™
0624160 |
1,6 mm | 0,8 mm | 5 m |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15218723
|
Trajan Scientific and Medical™
062401 |
0,50 mm | 0,25 mm | 25 m |
172.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15238723
|
Trajan Scientific and Medical™
062415 |
3,1 mm | 2,2 mm | 5 m |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Smooth and clean bore
- Supplied in coils
- Supplied cleaned and passivated
Especificaciones
Tubos de cromatografía de acero inoxidable | |
Orificio liso y cepillado |