Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Stainless-Steel GC Tubing
Features a smooth, clean bore for use in HPLC systems.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0624160
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Orificio liso y cepillado
- En formato bobina
- Viene cepillado y neutralizado
Especificaciones
Tubos de acero inoxidable de 1,52 mm (1/16 pulgadas) × 0,8 mm × 5 m (DE × DI × L) | |
0,8 mm | |
5 m |
Orificio liso y cepillado | |
1,6 mm |