Learn More
Thermo Scientific™ Resina desechable de acero inoxidable
Rellene los intercambiadores iónicos de acero inoxidable con esta resina de lecho mixto desechable que incluye un servicio de regeneración avanzado.
245.92€ - 641.00€
Especificaciones
Material | Stainless Steel |
---|---|
Tipo de resina | Mixed Bed |
Tipo | Disposable Resin |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13182116
|
Thermo Scientific™
50155540 |
2 x 22 litros de resina desechables |
641.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11825912
|
Thermo Scientific™
50155538 |
Resin 2 x 12 liters disposable |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Utilice la resina desechable Thermo Scientific™ para recargar los intercambiadores iónicos de acero inoxidable. Las resinas de lecho mixto tienen documentada una monitorización de calidad y un funcionamiento fiable gracias a un servicio de regeneración avanzado. Se monitoriza la capacidad y la calidad de cada lote regenerado.
Este servicio solo está disponible en Alemania.
Especificaciones
Stainless Steel | |
Mixed Bed | |
Disposable Resin |
Este servicio solo está disponible en Alemania.