Learn More
Thermo Scientific™ Resina desechable de acero inoxidable
Rellene los intercambiadores iónicos de acero inoxidable con esta resina de lecho mixto desechable que incluye un servicio de regeneración avanzado.
Marca: Thermo Scientific™ 50155538
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Utilice la resina desechable Thermo Scientific™ para recargar los intercambiadores iónicos de acero inoxidable. Las resinas de lecho mixto tienen documentada una monitorización de calidad y un funcionamiento fiable gracias a un servicio de regeneración avanzado. Se monitoriza la capacidad y la calidad de cada lote regenerado.
Este servicio solo está disponible en Alemania.
Especificaciones
Resin 2 x 12 liters disposable | |
Ion Exchange | |
Mixed bed deionizer DI 2800 (part number 02.1500) |
Stainless Steel | |
Mixed Bed | |
Disposable Resin |
Este servicio solo está disponible en Alemania.