Learn More
Socorex™ Drenchers curvos de acero inoxidable
Marca: Socorex™ 376.1251B
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
Drencher curvo | |
Acero inoxidable | |
51 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Para la alimentación segura de animales por nariz y boca |