Learn More
Socorex™ Drenchers curvos de acero inoxidable
36.55€ - 48.95€
Especificaciones
Tipo de producto | Drencher curvo |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11843203
|
Socorex™
376.1251B |
51 mm |
48.95€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11883193
|
Socorex™
376.0925B |
25 mm |
36.55€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Drencher curvo | |
Esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable |