missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Espátula de níquel

Aptas para su uso general en laboratorio La espátula con extremos plano y con cuchara JP Selecta™ se ha fabricado con acero inoxidable AISI 304.

Marca:  JP Selecta™ 1096120

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12037554

  • 9.22€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Fabricada con acero inoxidable AISI 304
Especificaciones

Especificaciones

1 paq.
18 mm
Acero inoxidable (AISI 304)
Espátula con extremo plano/cuchara plana
120 x 18 mm
120 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales