Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífuga Sorvall™ Legend™ Micro 17R, refrigerada
El tamaño compacto de esta microcentrífuga es ideal para trabajo rutinario de laboratorio hasta 17,000 x g y que requiere refrigeración.
5975.00€
Especificaciones
Capacidad | 24 x 1,5/2 ml |
---|---|
Vel. máx | 13300 rpm |
RCF máx. | 17.000 x g |
Nivel de ruido | 50 dB(A) |
Intervalo de temperatura | -9°C a +40°C |
Código de producto | Marca | Descripción | Requisitos eléctricos | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Requisitos eléctricos | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13511540
|
Thermo Scientific™
75002443 |
Centrífuga Sorvall Legend Micro 17R, refrigerada | 230 V, 50/60Hz | Rotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca |
5975.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10236249
|
Thermo Scientific™
75002440 |
Centrífuga Sorvall Legend Micro 17R, refrigerada | 230 V, 50/60Hz | Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal |
5975.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Realice protocolos de microvolúmenes, como la preparación de ácidos nucleicos y lisados de proteínas y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), todo con un diseño extraordinariamente compacto, con las microcentrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend MicroCL 17R.Elija entre 7 rotores de microcentrífuga ligeros, diseñados para proporcionar aceleración hasta 17 000 x g y la refrigeración ofrece enfriamiento de temperatura ambiente a la temperatura establecida en tan solo 9 minutos.
Satisfacen sus necesidades de separación de microvolumen con:- Rendimiento de hasta 17,000 x g con aceleración y desaceleración rápidas.
- Las versiones refrigeradas ofrecen refrigeración desde la temperatura ambiente hasta la temperatura ajustada en solo 9 minutos.
- Elija entre 7 rotores de microcentrífuga opcionales para encontrar la solución ideal para su aplicación:
- Resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero.
- Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1.5 a 2.0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugado.
- Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor y de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención Thermo Scientific ClickSeal.
- Elimine la necesidad de utilizar adaptadores con el rotor exclusivo de doble fila.
- Simplifique el funcionamiento con controles intuitivos, pantallas fáciles de leer y cierre de tapa de la centrífuga rápido y de un solo clic.
- Diseño elegante y ligero que ahorra espacio.
- Duradero y fácil de limpiar y mantener.
- El funcionamiento silencioso fomenta un entorno seguro y sin estrés.
- Cumple con los estándares clínicos y de seguridad más recientes, incluida la directiva sobre diagnósticos in vitro 98/79/CE.
Especificaciones
24 x 1,5/2 ml | |
17.000 x g | |
-9°C a +40°C | |
Centrífuga de sobremesa | |
2 años | |
De 1 a 99 min (incrementos de 1 min); «HOLD» | |
33,0 x 29,5 x 44,5 cm (12,9 x 11,6 x 17,5 pulg) | |
Sorvall™ |
13300 rpm | |
50 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Centrífuga Sorvall Legend Micro 17R, refrigerada | |
Sí | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información) | |
62,0lb 28,0 kg |