Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífuga Sorvall™ Legend™ Micro 17R, refrigerada
El tamaño compacto de esta microcentrífuga es ideal para trabajo rutinario de laboratorio hasta 17,000 x g y que requiere refrigeración.
Marca:  Thermo Scientific™ 75002443
4505.27 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21929" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 28.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13511540
  • 5975.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Realice protocolos de microvolúmenes, como la preparación de ácidos nucleicos y lisados de proteínas y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), todo con un diseño extraordinariamente compacto, con las microcentrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend MicroCL 17R.Elija entre 7 rotores de microcentrífuga ligeros, diseñados para proporcionar aceleración hasta 17 000 x g y la refrigeración ofrece enfriamiento de temperatura ambiente a la temperatura establecida en tan solo 9 minutos.
Satisface las necesidades de separación de microvolumen con:
  • Rendimiento de hasta  × g con una rápida aceleración y deceleración.
  • Las versiones refrigeradas permiten pasar de la temperatura ambiente a la temperatura establecida en tan solo 9 minutos.
  • Elija entre 7 opciones de rotores de microcentrífuga para encontrar la solución ideal para su aplicación:
    • Resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero.
    • Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1,5 a 2,0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugación.
    • Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor y de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención Thermo Scientific ClickSeal.
    • Elimine la necesidad de adaptadores con nuestro exclusivo rotor de doble fila.
  • Simplifique su manejo con controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y el cierre rápido con tapa y con un solo clic.
  • Diseño elegante y ligero que permite aprovechar al máximo el espacio.
  • Duraderas y de fácil limpieza y mantenimiento.
  • Funcionamiento silencioso que favorece un entorno seguro y tranquilo.
  • Cumple las últimas normativas clínicas y de seguridad, entre las que se incluye la Directiva sobre diagnósticos in vitro 98/79/CE.
Especificaciones
Especificaciones
24 x 1,5/2 ml
17.000 x g
-9°C a +40°C
Centrífuga de sobremesa
Centrífuga Sorvall Legend Micro 17R, refrigerada
2 años
De 1 a 99 min (incrementos de 1 min); «HOLD»
33,0 x 29,5 x 44,5 cm (12,9 x 11,6 x 17,5 pulg)
Sorvall™
230 V
13300 rpm
50 dB(A)
CSA, CE, IVD
Rotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca
230 V, 50/60Hz
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información)
62,0lb 28,0 kg
50/60 Hz
Rotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico