Learn More
Fisherbrand™ Low Magnesium Content Ashless Quantitative Filter Paper
Fisherbrand™ Low Magnesium Content Ashless Quantitative Filter Paper used in determination of trace of oligo-elements in soil analysis.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11707095
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Ashless filter paper grades are made with 100% cotton linters
  • As quantitative analysis requires high purity, papers are being washed out with acid and finally cleaned with demineralized water
Especificaciones
Especificaciones
Ash Content: <0.008%
Cotton Linters
5 to 8 μm
Determination of trace of oligo-elements in soil analysis
100 Pack
150 mm
Folded Disc
5 to 8 μm
63 sec.
43
0.16 mm