Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro en rack de recarga ART™
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time, with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
150.00€ - 189.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Natural |
Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas |
Formato | Recarga |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Código de color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Código de color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12964037
|
Thermo Scientific™
2739-05-RI |
300 L, sin filtro, estéril, recarga | 300 μl | Naranja |
161.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12924037
|
Thermo Scientific™
2749-05-RI |
20 L, cojn filtro, estéril, recarga | 20 μL | Rojo |
157.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12944037
|
Thermo Scientific™
2769-05-RI |
200 L, con filtro, estéril, recarga | 200 μL | Verde |
157.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12984037
|
Thermo Scientific™
2779-05-RI |
1000 L, con filtro, estéril, recarga | 1000 μL | Azul |
150.00€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12914047
|
Thermo Scientific™
2789-05-RI |
1200 L, con filtro, estéril, recarga | 1200 μL | Amarillo |
189.00€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera de su pipeta, siempre con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
- Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
- Disponibles en MicroPoint, SoftFit-L, longitud extendida y retención baja
- Diseñadas para su uso con gradillas con bisagras ART del sistema de recarga ART
Especificaciones
Con filtro | |
Natural | |
Recarga | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade |
Estéril | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
SoftFit L |