Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro en rack de recarga ART™
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time, with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
Marca: Thermo Scientific™ 2749-05-RI
102.05 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera de su pipeta, siempre con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
- Las puntas de baja retención maximizan la administración de muestras
- Los insertos de recarga son una opción de embalaje respetuosa con el medio ambiente que reduce los residuos plásticos y el espacio de almacenamiento necesario; compatibles con las gradillas vacías SoftFit L
- Los insertos codificados por colores permiten identificar rápidamente el volumen de la punta
Especificaciones
20 L, cojn filtro, estéril, recarga | |
Con filtro | |
Natural | |
1,95 in | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade |
20 μL | |
Estéril | |
20 | |
4,86 cm | |
Recarga | |
Rojo | |
SoftFit L |