Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrato de sodio, solución tampón de 0,5 M, pH 5,5
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J63199.AK
Detalles adicionales : Peso : 0.00025kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15485459
  • 67.10€ / 250 ml
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sodium citrate is commonly used in nucleic acid hybridization techniques at concentrations ranging from 0.1X to 20X depending on the application.  It is used to facilitate transfer of nucleic acids to membranes in southern and northern blotting, dot blotting, and colony and plaque lifts. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El citrato de sodio se utiliza comúnmente en las técnicas de hibridación de ácidos nucleicos en concentraciones que oscilan entre 0,1X y 20X, según la aplicación. Se utiliza para facilitar la transferencia de los ácidos nucleicos a las membranas en Southern blotting y Northern blotting, dot blotting y elevaciones de colonias y placas. 
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
La solución 20X SSC (libre de ARNasa) debe almacenarse a temperatura ambiente. Este reactivo debe permanecer estable durante al menos 1 año en su recipiente sin abrir.
Especificaciones
Especificaciones
Sodium citrate buffer soln.
Solución de tampón de 0,5 M
Líquido
Odorless
Soluble in water.
Incolora
5.5
250 mL
MFCD00012462
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos