Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica de vidrio de sosa Serie M50
Compara la densidad relativa de un líquido concreto con la del agua a 15,6 °C (60 °F). Los hidrómetros de gravedad específica Brannan™ Serie M50 se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
Marca: Brannan™ 10/928/0
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
Compara la densidad relativa de un líquido concreto con la del agua a 15,6 °C.Los hidrómetros de gravedad específica Brannan™ Serie M50 se fabrican con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
- Incluye tubo de plástico protector
- 270 mm de longitud
- Precisión de 0,001 de la gravedad específica
- Disponible para numerosos intervalos de gravedad específica
Especificaciones
Paquete de 1 | |
0.001g/mL | |
ISO 650, 916 | |
Granalla de acero | |
Densidad relativa de un determinado líquido respecto a la del agua |
Hidrómetro de gravedad específica M50 | |
0.001 g/mL | |
270 mm | |
De 1,2 a 1,25 g/ml | |
De 1,20 a 1,25 g/ml |