Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica de vidrio de sosa Serie M50
Compara la densidad relativa de un líquido concreto con la del agua a 15,6 °C (60 °F). Los hidrómetros de gravedad específica Brannan™ Serie M50 se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
19.45€ - 23.65€
Especificaciones
Cantidad | Paquete de 1 |
---|---|
Tipo | Hidrómetro de gravedad específica M50 |
Exactitud | 0.001g/mL |
Incrementos | 0.001 g/mL |
Certificaciones/conformidad | ISO 650, 916 |
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12831468
|
Brannan™
10/926/0 |
De 1,10 a 1,15 g/ml |
19.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12851468
|
Brannan™
10/928/0 |
De 1,20 a 1,25 g/ml |
19.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12841468
|
Brannan™
10/927/0 |
De 1,15 a 1,20 g/ml |
23.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12811468
|
Brannan™
10/924/0 |
De 1,00 a 1,05 g/ml |
19.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12821468
|
Brannan™
10/925/0 |
De 1,05 a 1,10 g/ml |
21.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12861468
|
Brannan™
10/929/0 |
De 1,25 a 1,30 g/ml |
19.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Compara la densidad relativa de un líquido concreto con la del agua a 15,6 °C.Los hidrómetros de gravedad específica Brannan™ Serie M50 se fabrican con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
- Incluye tubo de plástico protector
- 270 mm de longitud
- Precisión de 0,001 de la gravedad específica
- Disponible para numerosos intervalos de gravedad específica
Especificaciones
Paquete de 1 | |
0.001g/mL | |
ISO 650, 916 | |
Granalla de acero |
Hidrómetro de gravedad específica M50 | |
0.001 g/mL | |
270 mm | |
Densidad relativa de un determinado líquido respecto a la del agua |