Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica de vidrio de sosa Serie M50
Compara la densidad relativa de un líquido concreto con la del agua a 15,6 °C (60 °F). Los hidrómetros de gravedad específica Brannan™ Serie M50 se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
Marca:  Brannan™ 10/927/0
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12841468
  • 23.65€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Compara la densidad relativa de un líquido concreto con la del agua a 15,6 °C.Los hidrómetros de gravedad específica Brannan™ Serie M50 se fabrican con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
  • Incluye tubo de plástico protector
  • 270 mm de longitud
  • Precisión de 0,001 de la gravedad específica
  • Disponible para numerosos intervalos de gravedad específica
Especificaciones
Especificaciones
Paquete de 1
0.001g/mL
ISO 650, 916
Granalla de acero
De 1,15 a 1,20 g/ml
Hidrómetro de gravedad específica M50
0.001 g/mL
270 mm
Densidad relativa de un determinado líquido respecto a la del agua