Learn More
Fisherbrand™ Viales de muestra de vidrio con tapón a presión o de empuje
Almacene y visualice muestras de forma segura y sencilla. Los viales de muestras con tapón de presión o empuje Fisherbrand™ están disponibles en una variedad de tamaños. Los tapones de polietileno de rosca y de presión Fisherbrand™ se venden por separado.
75.40€ - 279.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio neutro (tipo IB) |
Tipo de tapón | Tapón de presión o empuje |
Tamaño del tapón | 22 mm |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15374769
|
Fisherbrand™
|
10,5 mL |
117.00€
paquete de 190 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15384769
|
Fisherbrand™
|
14 ml |
213.00€
paquete de 162 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15304779
|
Fisherbrand™
|
28 ml |
279.00€
paquete de 140 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15394769
|
Fisherbrand™
|
21 ml |
76.65€
paquete de 162 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15364769
|
Fisherbrand™
|
7 ml |
75.40€
paquete de 190 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricados con vidrio neutro de tipo 1B transparente
- Versátil intervalo de capacidad de una amplia variedad de tamaños
- Se pueden utilizar con cualquier tapón de presión o empuje
- Borde enrollado para facilitar la aplicación del tapón
- Especialmente adecuados para el almacenamiento de muestras secas y polvos
- Los tapones de presión o empuje Fisherbrand™ para viales de muestras de vidrio se venden por separado
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio neutro (tipo IB) | |
Tapón de presión o empuje | |
22 mm |