Learn More
Fisherbrand™ Viales de muestra de vidrio con tapón a presión o de empuje
Almacene y visualice muestras de forma segura y sencilla. Los viales de muestras con tapón de presión o empuje Fisherbrand™ están disponibles en una variedad de tamaños. Los tapones de polietileno de rosca y de presión Fisherbrand™ se venden por separado.
Marca: Fisherbrand™
62.04 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21960" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.98000kg
Descripción
- Fabricados con vidrio neutro de tipo 1B transparente
- Versátil intervalo de capacidad de una amplia variedad de tamaños
- Se pueden utilizar con cualquier tapón de presión o empuje
- Borde enrollado para facilitar la aplicación del tapón
- Especialmente adecuados para el almacenamiento de muestras secas y polvos
- Los tapones a presión o de empuje de polietileno Fisherbrand™ para viales de vidrio para muestras se venden por separado
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio neutro (tipo IB) | |
Tapón de presión o empuje | |
22 mm |
23 mm | |
21 ml | |
66 mm |