Learn More
Tenak™ SlimTube™ Cryogenic Vials
Optimizes the capacity with 23.5% compared to conventional storage solutions. Tenak™ SlimTube™ Cryogenic Vials are the first of their kind with external thread to be stored in standard 10 x 10 cryoboxes.
91.42€ - 278.15€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 12 mm |
---|---|
Forma del fondo | Base Starfoot |
Material | Polipropileno especialmente formulado |
Estilo de rosca | Externo |
Incluye | Etiqueta blanca para marcarlos |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15624989
|
Tenak™
TE78305 |
0,5 ml | 28,6 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15625019
|
Tenak™
TE78310 |
1,0 mL | 36,1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15635019
|
Tenak™
TE78315 |
2,0 ml | 47,6 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15645019
|
Tenak™
TE78320 |
4,0 ml | 73,3 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15655019
|
Tenak™
TE78325 |
5,0 mL | 88.5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Unique cryotube is the first of its kind with external thread
- The external thread limits sample contamination and is the preferred choice when selecting a cryotube
- Cap is designed with single-handed quick seal closure for easy handling.The steep thread design allows tightening and removal of the cap with only half a turn
- Constructed of specially formulated polypropylene to withstand temperatures to –196°C
- The polypropylene used for both cap and tube has the same coefficient of expansion, ensuring an equally secure seal both at room temperature and at low cryogenic temperatures
- Cap includes a conical lip seal which makes it self-sealing,100% leak proof, and user-friendly
- Two indicators for maximum recommended filling. One indicator for storing at -80°C, and one for storing in liquid nitrogen in the vapour phase at -196°C
- Star foot design allows the tube to be self-standing.
- Compatible with common working stations on the market, and suitable for singlehanded manipulation
Especificaciones
12 mm | |
Polipropileno especialmente formulado | |
Etiqueta blanca para marcarlos | |
De hasta - 196 °C | |
Sí |
Base Starfoot | |
Externo | |
Sí | |
Estéril | |
Sí |