Learn More
Tenak™ SlimTube™ Cryogenic Vials
Optimizes the capacity with 23.5% compared to conventional storage solutions. Tenak™ SlimTube™ Cryogenic Vials are the first of their kind with external thread to be stored in standard 10 x 10 cryoboxes.
Marca: Tenak™ TE78315
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
- Este tubo criogénico es el único y primero de su clase en llevar una rosca externa
- La rosca externa limita la contaminación de las muestras y es la mejor opción al elegir un tubo criogénico
- El tapón tiene un diseño de cierre y sellado rápido con una sola mano para facilitar su manipulación. El diseño de rosca con dientes pronunciados permite el ajuste y la extracción del tapón con solo media vuelta
- Fabricado en polipropileno especialmente formulado para soportar temperaturas de hasta – 196 °C
- El polipropileno que se utiliza tanto en el tapón como en el tubo tiene el mismo coeficiente de expansión, lo que garantiza un sellado igualmente seguro tanto a temperatura ambiente como a temperaturas criogénicas
- El tapón incluye una junta cónica que hace que se autoselle, que es 100 % a prueba de fugas y fácil de usar
- Dos indicadores de llenado máximo recomendado. Un indicador para almacenar a – 80 °C y otro para almacenar en nitrógeno líquido en fase de vapor a – 196 °C
- El diseño con pie en estrella permite que el tubo se mantenga de pie de forma independiente.
- Compatible con equipos de trabajo más vendidos y se puede manipular con una sola mano
Especificaciones
12 mm | |
Base Starfoot | |
Externo | |
1000 | |
Sí | |
Estéril | |
Sí |
2,0 ml | |
Polipropileno especialmente formulado | |
Etiqueta blanca para marcarlos | |
10 bolsas resellables de 100 | |
De hasta - 196 °C | |
Sí | |
47,6 mm |