Learn More
asecos™ armario bajo para ácidos y bases SL-CLASSIC-UB
asecos armario bajo para ácidos y bases SL-CLASSIC-UB modelo SL.060.059.UB.TR con color del cuerpo gris claro y color de puerta gris claro
Marca:  asecos™ 3062389230625
Detalles adicionales : Peso : 72.98640kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15995696
  • 906.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Alertas:
For indoor use only
Descripción
Descripción
Almacenamiento seguro y autorizado de materiales peligrosos no inflamables y agresivos en zonas de trabajo
Función/estructura
  • Construcción sólida y duradera: fabricadas con placas especiales de resina de melamina muy resistente
  • Fácil de utilizar: acceso a todos los recipientes, 93° de apertura de la puerta batiente, interior del armario completamente visible
  • Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con cerradura de cilindro e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
  • Móvil: ruedas pivotantes con zócalo (disponible opcionalmente), facilidad de movimiento del armario
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de escape técnico
Certificados
  • tipo probado de acuerdo con
  • Conformidad EN 16121/16122
  • Certificado GS
Especificaciones
Especificaciones
562 mm
2 estante extraíble con sumidero de PP, capacidad de carga: 25 kg, capacidad: 11 litros (panel con revestimiento de resina de melamina/PP)
Almacenamiento seguro y autorizado de materiales peligrosos no inflamables y agresivos en zonas de trabajo
531 mm
Caja de cartón
570 × 590 × 600 mm
531 × 488 × 562 mm
Extraíble
600 mm
SL.060.059.UB.TR
1
El estante extraíble tiene un revestimiento de resina de melamina/PP
Armario para debajo de la mesa para ácidos y álcalis
488 mm
Resina de melamina laminada
590 mm
53,50 kg
Gris claro
570 mm
Con aletas, Con bisagras a la derecha
2
Conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS