Learn More
asecos™ armario bajo para ácidos y bases SL-CLASSIC-UB
asecos armario bajo para ácidos y bases SL-CLASSIC-UB modelo SL.060.059.UB.TR con color del cuerpo gris claro y color de puerta gris claro
763.20€ - 1010.00€
Especificaciones
Fondo interior (métrico) | 531mm |
---|---|
Color | Gris claro |
Tipo de producto | Armario para debajo de la mesa de trabajo |
Para utilizar con (aplicación) | Ácidos y álcalis |
Altura exterior (métrico) | 600mm |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Configuración | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Configuración | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15985696
|
asecos™
3062389230624 |
1 estante extraíble con sumidero de PP, capacidad de carga: 25 kg, capacidad: 11 litros (panel con revestimiento de resina de melamina/PP) | Caja de cartón |
763.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12653515
|
asecos™
3062289230625 |
2 estantes extraíbles (panel con revestimiento de resina de melamina/PP) | Caja de cartón |
906.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15995696
|
asecos™
3062389230625 |
2 estante extraíble con sumidero de PP, capacidad de carga: 25 kg, capacidad: 11 litros (panel con revestimiento de resina de melamina/PP) | Caja de cartón |
906.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10766451
|
asecos™
30619-001-30621 |
4 estantes extraíbles (panel/PP) | Acero laminado con revestimiento en polvo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado para sustancias peligrosas agresivas no inflamables en lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Robusto y duradero: Cuerpo exterior fabricado a partir de paneles especiales recubiertos de melamina
- Cómodo: Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo de apertura de las puertas 93°, interior del armario completamente visible
- Ningún uso no autorizado: Puerta con cierre de cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)
- Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento fácil del armario
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada
equipamiento interior con
- 1 x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable, capacidad de carga: 25 kg, volumen: 11 litros, melamina/PP
Certificados
- comprobado en horno de pruebas según
- conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
Especificaciones
531mm | |
Armario para debajo de la mesa de trabajo | |
600mm |
Gris claro | |
Ácidos y álcalis |