Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Column Connectors
Ensures easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools.
76.40€ - 135.00€
Product Code | Brand | Tipo | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tipo | Price | Quantity & Availability | |||||
15258923
|
Trajan Scientific and Medical™
073273 |
Kit SilTite para columnas de 0,79 mm (1/32 pulgadas) para Agilent |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15288913
|
Trajan Scientific and Medical™
073223 |
Kit SilTite para columnas de 1,52 mm (1/16 pulgadas) PerkinElmer |
76.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15248923
|
Trajan Scientific and Medical™
073233 |
Tuercas SilTite para Shimadzu |
118.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15238923
|
Trajan Scientific and Medical™
073230 |
Tuercas SilTite para Thermo Scientific |
118.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15278913
|
Trajan Scientific and Medical™
073219 |
Kit SilTite para columnas de 1,52 mm (1/32 pulgadas) PerkinElmer |
76.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Eliminates leaks
- No contamination
- No need to retighten after temperature cycling
- Cleaner spectra for better library matches
Specifications
Instalación para columnas capilares |