Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Column Connectors
Ensures easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 073230
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Elimina las fugas
- Sin contaminación
- No es necesario volver a apretar tras los ciclos de temperatura
- Espectros más limpios para mejores coincidencias de biblioteca
Especificaciones
Tuercas SilTite para Thermo Scientific | |
Conectores de columna | |
Instalación para columnas capilares |