Learn More
Epredia™ Cytofunnel™ individuales Shandon™ con filtros blancos
Albergue volúmenes de muestra de hasta 0.5 ml con Epredia™ Shandon™ Single Cytofunnel™ con tarjetas de filtro blanco.
Marca: Epredia™ 1102548
549.46 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21930" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Albergue volúmenes de muestra de hasta 0.5 ml con Thermo Scientific™ Shandon™ Single Cytofunnel™ con tarjetas de filtro blanco.
- Cámaras de muestra desechables con tapones y filtros blancos
- Filtro preacoplado
Especificaciones
Blanco | |
500/caja | |
De 0,1 a 0,5 ml |
Sí | |
Single Cytofunnel™, con tapones y tarjetas de filtro blancas |