Learn More
Epredia™ Cytofunnel™ individuales Shandon™ con filtros blancos
Albergue volúmenes de muestra de hasta 0.5 ml con Epredia™ Shandon™ Single Cytofunnel™ con tarjetas de filtro blanco.
183.00€ - 687.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Desechables | Sí |
Tipo | Single Cytofunnel™, con tapones y tarjetas de filtro blancas |
Volumen (métrico) | De 0,1 a 0,5 ml |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13127963
|
Epredia™
1102548 |
500/caja |
687.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12076679
|
Epredia™
5991040 |
50 paquete |
183.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Albergue volúmenes de muestra de hasta 0.5 ml con Thermo Scientific™ Shandon™ Single Cytofunnel™ con tarjetas de filtro blanco.
- Cámaras de muestra desechables con tapones y filtros blancos
- Filtro preconectado
Especificaciones
Blanco | |
Sí | |
Single Cytofunnel™, con tapones y tarjetas de filtro blancas | |
De 0,1 a 0,5 ml |