Learn More
Epredia™ Hematoxilina Shandon™ Harris
Aproveche las formulaciones acidificadas o no acidificadas con la hematoxilina Epredia™ ShandonTM Harris. Este producto no emplea agentes oxidantes con mercurio, lo que elimina una posible fuente de contaminación ambiental.
Marca: Epredia™ 6765004
118.71 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.97800kg
Descripción
Aproveche las formulaciones acidificadas o no acidificadas con la hematoxilina Thermo Scientific™ Shandon™ Harris. Este producto no emplea agentes oxidantes con mercurio, lo que elimina una posible fuente de contaminación ambiental.
Acidificada: los núcleos se tiñen de forma intensa de un color negro azulado.
No acidificada: los núcleos se tiñen de forma intensa de un color negro azulado.
Especificaciones
Acidificada | |
4 l |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol, acetic acid, aluminium sulphate, hematoxylin, sodium iodate