Learn More
Epredia™ Hematoxilina Shandon™ Harris
Aproveche las formulaciones acidificadas o no acidificadas con la hematoxilina Epredia™ ShandonTM Harris. Este producto no emplea agentes oxidantes con mercurio, lo que elimina una posible fuente de contaminación ambiental.
68.10€ - 158.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12627926
|
Epredia™
6765001 |
No acidificada | 2 x 1 l |
68.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12637926
|
Epredia™
6765002 |
No acidificada | 4 l |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12647926
|
Epredia™
6765003 |
Acidificada | 2 x 1 l |
69.40€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10694409
|
Epredia™
6765004 |
Acidificada | 4 l |
158.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Aproveche las formulaciones acidificadas o no acidificadas con la hematoxilina Thermo Scientific™ Shandon™ Harris. Este producto no emplea agentes oxidantes con mercurio, lo que elimina una posible fuente de contaminación ambiental.
Acidificada: los núcleos se tiñen de forma intensa de un color negro azulado.
No acidificada: los núcleos se tiñen de forma intensa de un color negro azulado.
Especificaciones
Acidificada |