Learn More
SGE™ MEPS™ Syringes
For use in micro-SPE
Marca: SGE™ 006292
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- La función de programación personalizada eVol™ permite que las MEPS sean semiautomatizadas y probadas antes de la transición a plataformas totalmente automatizadas
Especificaciones
0,3 in | |
Cromatografía de gases/líquidos | |
Unidad | |
CTC Analytics |
7,8 mm | |
Jeringa MEPS™ | |
250 μl | |
Extraíble |