Learn More
SGE™ MEPS™ Syringes
For use in micro-SPE
124.00€ - 188.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases/líquidos
Cantidad Unidad
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tipo de producto Volumen (métrico) Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Volumen (métrico) Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
11918516
Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
006291
Jeringa MEPS™ 250 μl Sistemas HTA 300APlus, Thermo Scientific y Varian 8400
188.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
10296704
Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
005291
Jeringa MEPS™ 100 μl Sistemas CTC Analytics, HTA 300APlus, Thermo Scientific y Varian 8400
166.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
11909068
Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
006292
Jeringa MEPS™ 250 μl CTC Analytics
188.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
12917596
Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
2910026
Jeringa 500 μl Jeringa automatizada eVol
124.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
12967586
Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
2910027
Jeringa 50 μl Jeringa automatizada eVol
124.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • The eVol™ custom programming function enables MEPS to be semi-automated and proofed before transition to fully automated platforms
Especificaciones
Especificaciones
Cromatografía de gases/líquidos
Unidad