Learn More
SGE™ Septos GC: CS
Designed specifically for use in Agilent Technologies™ (HP) GC instruments
Marca: SGE™ 041826
Detalles adicionales : Peso : 0.04136kg
Descripción
Septos de la CS
- Septos de silicona recubiertos de PTFE para aplicaciones a baja temperatura
- Buena durabilidad y buen resellado
- Excelente resistencia a los disolventes y buena resistencia a las roturas
- Temperatura máxima: 200 °C (392 °F)
Especificaciones
0,43 in | |
Silicona recubierta de PTFE | |
50/paq. |