missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SGE™ Septos GC: CS

Designed specifically for use in Agilent Technologies™ (HP) GC instruments

55.50€ - 82.30€

Especificaciones

Material Silicona recubierta de PTFE
Cantidad 50/paq.
Ver más especificaciones

Productos 7
Código de producto Marca Diámetro interior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
10095260
Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
041825
0,39 in Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10106830
Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
041827
0,45 in Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10472541
Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
041829
0,59 in Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10742572
Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
041820
0,18 in Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10055430
Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
041826
0,43 in Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10390321
Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
0418240
0,37 in Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17128015
Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
041828
0,5 in Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Septos CS

  • Septos de silicona recubiertos de PTFE para aplicaciones de bajas temperaturas
  • Buena durabilidad y buen reselllado
  • Excelente resistencia a disolventes; buena resistencia a roturas
  • Temperatura máxima: 200 °C (392 °F)

Especificaciones

Especificaciones

Silicona recubierta de PTFE
50/paq.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications